Přeskočit na
1.08487
Urea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine, Carbamide, Carbonyldiamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
eCl@ss:
32150917
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
720‑760 kg/m3
application(s)
cannabis testing
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Analysis Note
Assay (ex N): 99.0 - 100.5 %
Assay (ex N, calc. on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (10 %; Wasser; colour): colourless
Appearance of solution (10 %; Wasser; clarity): clear
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Acidity, Alkalinity: ≤ 0.0005 meq/g
Melting point (DSC): 132 - 135 °C
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.0500 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Replaces: UX0065-1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)