Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 tests | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 820,00 Kč |
O této položce
3 820,00 Kč
Název produktu
Lactic Acid Test, reflectometric, 3.0-60.0 mg/L (lactic acid), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
lactic acid
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
Assay
- standard 1:
4.5 - 5.5 mg/l
- standard 2: 22.5 - 27.5 mg/l
- standard 3: 45.0 - 55.0 mg/l
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description reflectometric, 3.0-60.0 mg/L (lactic acid), for use with REFLECTOQUANT® | description reflectometric, 25-450 mg/L (ascorbic acid), for use with REFLECTOQUANT® | description reflectometric, 75-400 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT® | description reflectometric, 5.0-60.0 mg/L (malic acid), for use with REFLECTOQUANT® |
| detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric |
| specific analyte(s) lactic acid | specific analyte(s) ascorbic acid | specific analyte(s) peracetic acid | specific analyte(s) malic acid |
| reaction suitability reaction type: enzymatic reaction | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: enzymatic reaction |
| compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® |
| description quantitative | description quantitative | description quantitative | description quantitative |
| application(s) beverage testing | application(s) beverage testing | application(s) disinfection control | application(s) beverage testing |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?