O této položce
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
365-370 °C
potency
676 mg/kg LD50, oral (Rat), 8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-10.6 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Chloride (Cl), ≤0.002% Sulfate (SO4), ≤0.25% Water (Karl Fischer), ≤0.3% Ethanolamine (GC), ≤0.3% Triethanolamine (GC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.005%
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
kinematic viscosity
357.2 cSt(30 °C)
bp
269-270 °C/1013 hPa
mp
28 °C
transition temp
flash point 176 °C
density
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Kidney,Liver,Blood
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
280.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
138 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?