These test strips are designed for use with the REFLECTOQUANT® RQflex® 20 reflectometer. Calcium and magnesium ions in a sample react with phthalein purple embedded in the reaction zone of the test strip to form a violet dye, which is measured quantitatively using the reflectometer. Each REFLECTOQUANT® test strip product includes a bar code scanned by the reflectometer to load a preset calibrated method. A color indication chart is included only with the colorimetric versions of the Total Hardness Test Strips.
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 tests | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 820,00 Kč |
O této položce
1 820,00 Kč
Název produktu
Total Hardness Test, reflectometric, water hardness 0.1-30.0 °d, for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
0.1-30.0 °d
application(s)
boiler and cooling water
cannabis testing
drinking water
ground and surface water
mineral water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Assay
- standard 1:
3.1 - 3.9 °d
- standard 2: 8.8 - 10.8 °d
- standard 3: 22.7 - 27.7 °d
Legal Information
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
How to test Hardness using these strips. Kindly guide. Do you provide any colour change chart to analyse indicative value of water Hardness in terms of Ca and Mg.