Přeskočit na
181003
L-Arginine, Hydrochloride
Akční nabídka
Synonyma:
L-Arginine monohydrochloride, Arg, HCl, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 720,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 130,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14N4O2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.66
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
MDL number:
Assay:
≥99% (perchloric acid titration)
Form:
solid
2 720,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Merck USA index - 14, 780
Quality Segment
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
≤100 CFU/g Total micoorganisms, ≤6.0 EU/g Endotoxin
color
white
solubility
water: 40 mg/mL
cation traces
Fe: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1454BP694A1271000
Arginine hydrochloride British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP694
Arginine hydrochloride
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
crystalline
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 40 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
impurities
≤6.0 EU/g Endotoxin, ≤100 CFU/g Total micoorganisms
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?