Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mg | Zkontrolujte dostupnost v košíku | 2 650,00 Kč |
O této položce
2 650,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2498
assay
≥75% dye basis
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
rust
solubility
water: 10 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(c(c1)N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(c6c(c(c5)[S](=O)(=O)[O-])cccc6)N)N)cccc2
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
General description
Biochem/physiol Actions
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates
Preparation Note
Other Notes
Khurana, R., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 22715.
Fezoui, Y., et al. 2000. Amyloid7, 166.
Fezoui, Y., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 1095.
Kramport, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 855.
Kuner, P., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 1673.
Caspi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 3484.
Caughey, B., and Race, A.E. 1992. J. Neurochem.59, 768.
Taylor, D.L., et al. 1974. J. Histochem. Cytochem.22, 1105.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates. | description certified by the BSC, BioXtra | description Dye content ≥35 % | description analytical standard |
| color rust | color - | color red-brown | color - |
| solubility water: 10 mg/mL, ethanol: soluble | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| form crystalline solid | form powder | form powder | form - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| assay ≥75% dye basis | assay - | assay - | assay ≥97.0% (HPLC) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
573-58-0
573-58-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?