Přeskočit na
341298
FASTsilver Gel Staining Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 kit
Očekávané datum odeslání18. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
10 700,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
10 700,00 Kč
Očekávané datum odeslání18. listopadu 2026podrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G1041CS0760ECM590
description
-
description
-
description
1 kit sufficient for 50 reactions (in a 2 mL cuvette), 1 kit sufficient for 1000 reactions (using 96 multiwell plates)
description
Reagents & materials supplied in the Blood Vessel Staining Kit are sufficient for staining 100 tissue sections & when stored at 2-8ºC is stable up to the expiration date.
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
supp_hazards
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)