Přeskočit na
437641
Lipoproteins, High Density, Human Plasma
Synonyma:
HDL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 630,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
7 630,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
A 10 mg vial contains ~5 mg of protein.
Native high density lipoproteins from human plasma. Cholesterol-carrier protein that acts as a scavenger of tissue cholesterol. Important in cholesterol efflux from tissues. Involved in return of cholesterol from the periphery to the liver for removal as bile acids. (Composition: 55-45% lipid, 45-55% protein. Note: 10 mg vial contains 5 mg of protein.)
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Other Notes
Badimon, J.J., et al. 1992. Circulation 86, III86.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
437644LP3SAE0054
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
assay
>95%
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
nwg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)