Přeskočit na
529552
Potassium chloride
Molecular Biology Grade
Synonyma:
Potassium chloride, KCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 790,00 Kč
1 kg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 720,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.55
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
38100301
Assay:
≥99% (silver nitrate titration)
Grade:
Molecular Biology
Form:
crystalline solid
Solubility:
water: soluble
1 790,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Potassium Chloride, Molecular Biology Grade
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7621
assay
≥99% (silver nitrate titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1329154819060128
description
Molecular Biology Grade
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
form
crystalline solid
form
-
form
-
form
solid
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99% (silver nitrate titration)
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
Molecular Biology
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium Chloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)