Přeskočit na
5.43835
Ammonium hydrogen carbonate
for HPLC LiChropur™
Synonyma:
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 450,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 590,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NH4)HCO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
79.06
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
213-911-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
2 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
67 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
106 °C
solubility
220 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
General description
Ammonium hydrogen carbonate is used in HPLCanalysis as a mobile phase component. It is a volatile buffer salt that canprovide pH control and buffering capacity in HPLC separations.
Application
  • Aluminon: Its Limited Application as a Reagent for the Detection of Aluminum Species: This research explores the application limitations of Aurin tricarboxylic acid ammonium salt as a reagent in detecting aluminum species, providing critical insights into its specificity and interaction with metal ions (Clark RA, Krueger GL, 1985).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hydrogen carbonate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)