Přeskočit na
5.43839
Potassium phosphate dibasic
anhydrous for HPLC LiChropur™
Synonyma:
Potassium phosphate dibasic, Dipotassium hydrogen phosphate, Potassium phosphate dibasic, Dipotassium Phosphate, di-Potassium hydrogen phoshpate anhydrous, Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 930,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 430,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
K2HPO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.18
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-834-5
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
eCl@ss:
38070212
3 930,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700‑1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate dibasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)