Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 μg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 4 060,00 Kč |
250 μg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 7 720,00 Kč |
1 mg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 23 800,00 Kč |
5 mg | Očekávané datum odeslání23. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 152 500,00 Kč |
10 mg | Očekávané datum odeslání23. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 240 300,00 Kč |
O této položce
4 060,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Název produktu
Staurosporine, Streptomyces sp., Staurosporine, CAS 62996-74-, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of protein kinases (IC50 = 7, 20, 1.3, 0.7, & 8.5 nM for PKA, CAMK, MLCK, PKC, & PKG, respectively).
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to pale yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)NC)OC)C
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
InChI key
HKSZLNNOFSGOKW-FYTWVXJKSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PKA
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Nishimura, H. and Simpson, I.A. 1994. Biochem. J. 302, 271.
Bruno, S., et al. 1992. Cancer Res.52, 470.
Kiss, Z. and Deli, E. 1992. Biochem. J. 288, 853.
Vitale, M.L., et al. 1992. Neuroscience51, 463.
Hoffman, R. and Newland, E.S. 1991. Cancer Chemother. Pharmacol.28, 102.
Oka, S., et al. 1986. Agric. Biol. Chem.50, 2723.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Staurosporine, Streptomyces sp.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?