Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Očekávané datum odeslání30. září 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 2 140,00 Kč |
O této položce
2 140,00 Kč
Očekávané datum odeslání30. září 2026podrobné informace
grade
Molecular Biology
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description A 10X concentrate that can be diluted to a 1X solution containing 89 mM Tris, 89 mM boric acid, 2 mM EDTA, pH ~8.3. | description A 100X concentrate that, when diluted to 1X, contains 10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH ~8.0. | description A 10X concentrate that can be diluted to a 1X solution containing 40 mM Tris, 40 mM acetate, and 1 mM EDTA, pH ~8.3. | description pH 8.3, pHast Pack™, powder |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition desiccated, OK to freeze | storage condition - |
| foreign activity DNase, RNase, protease, none detected | foreign activity DNase, RNase, protease, none detected | foreign activity DNase, RNase, protease, none detected | foreign activity DNAse, none detected, Protease, none detected, Nickase, none detected, RNAse, none detected |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?