Přeskočit na
5.89596
Methanol
≥99.8%, anhydrous
Synonyma:
Methyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 810,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 210,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 920,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 490,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
32.04
UNSPSC Code:
12191601
NACRES:
NA.22
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
1 810,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Methanol, anhydrous, 99.8%
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Our anhydrous solvents deliver exceptionally low water content, making them the ideal choice for moisture-sensitive laboratory applications. Packaged in the exclusive Sure/Seal™ septum bottle system, they are reliably protected against moisture ingress from first use to last drop. The innovative Sure/Seal™ closure combines an advanced plug-style liner with an airtight elastomer and crimp cap design to ensure consistent product integrity. Three unique liner materials provide optimal chemical compatibility across a broad range of solvents. Sure/Seal™ packaging is proven to maintain anhydrous conditions even after repeated punctures. With more than 70 products across all major solvent families, available in pack sizes from 100 mL to 2 L, the portfolio meets virtually every laboratory need. By choosing ready-to-use anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging, researchers eliminate the need for time-consuming and hazardous in-house solvent drying and distillation - saving time, reducing risk, and improving reproducibility.
Application
Anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging are essential wherever water contamination would compromise experimental results. They are widely used in moisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignard reactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide, oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
49.5 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
9.7 °C - closed cup
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this bottle with Septum sealed ?
    1 answer
    1. Yes, Product 5.89596.1000 is packed in septum-sealed bottles, and the product is drying agent free.