Přeskočit na
6540-M
L-Tryptophan
Synonyma:
L-Tryptophan, Trp
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Zkontrolujte dostupnost v košíku
6 320,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.23
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160406
6 320,00 Kč
Zkontrolujte dostupnost v košíku
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
RTECS - YN6130000
Merck USA index - 14, 9797
Quality Segment
assay
≥98.5% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.0015%
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
An essential amino acid for human development. Precursor of serotonin.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)