Přeskočit na
69593
Magnetight Oligo(dT) Particles
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
8 mL
Očekávané datum odeslání18. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
12 500,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
12 500,00 Kč
Očekávané datum odeslání18. listopadu 2026podrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
69896MGE38152103011150O4387
description
-
description
-
description
Cytiva 38152103011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
description
70 μM in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)