Přeskočit na
71978
One Step RT-PCR Master Mix Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 reactions
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
15 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1163610300112140314001
PCR Master (50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase), sufficient for 200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
Roche
11636103001
PCR Master
description
-
description
(50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase), sufficient for 200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
description
sufficient for ≤200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)