Přeskočit na
8.17059
Triethyl citrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Synonyma:
Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 940,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
71 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
276.28
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
201-070-7
MDL number:
5 940,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Vyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.0025 hPa ( 25 °C)
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE,NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
transition temp
flash point 150 °C
density
1.135 g/cm3 at 25 °C
application(s)
3D printing
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI key
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Triethylcitrate is typically used as pH adjuster, antioxidant, buffer agent or plasticizer in pharmaceutical coatings.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethyl citrate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
311.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
155 °C - closed cup
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc