Přeskočit na
8.00605
Propionic acid
for synthesis
Synonyma:
Propionic acid, Methyl acetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
489,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
590,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
853,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 720,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.08
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-176-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39021305
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
489,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C (DIN 51794)
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat), 500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-12 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
140.7-141.4 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 50.5 °C
density
0.993 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
129.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
54 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-09-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)