Přeskočit na
8.00736
4-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
Synonyma:
4-Pyridinecarboxylic acid, iso-Nicotinic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
729,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 820,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H5NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
123.11
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-228-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Grade:
synthesis grade
729,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 6 g/L in H2O, saturated solution)
bp
260 °C/20 hPa
mp
315-319 °C
solubility
6 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[n+H]1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • N-sulfonic acid pyridinium-4-carboxylic acid chloride as a catalyst: This study describes the use of this compound as a catalyst for the condensation reaction of aldehyde with thiobarbituric acid. The catalytic performance is characterized in the context of improving reaction efficiency (Moosavi-Zare, Afshar-Hezarkhani, 2020).
  • Synthesis of Anti-inflammatory Substances: Focused on the synthesis of potential anti-inflammatory substances among triazole thioacetamides derived from 4-pyridinecarboxylic acid, this study expands on the pharmacological potentials of pyridine derivatives (Syrovaya, Chalenko, Demchenko, 2016).
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)