Přeskočit na
8.01546
tert-Butylamine
for synthesis
Synonyma:
tert-Butylamine, 2-Amino-2-methylpropane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
744,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
989,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 340,00 Kč
35 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
29 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-888-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
744,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
300 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
375 °C (DIN 51794)
potency
80 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.2 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
44 °C
mp
-72 °C
transition temp
flash point -38 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C)(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
InChI key
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of gold nanoparticles: tert-Butylamine is employed in a one-step synthesis process to create alkanethiyl-stabilized gold nanoparticles, offering precise control over core size and monolayer functionality, enhancing the potential for nanotechnology applications in electronics and catalysis (Kay et al., 2023).
  • Catalytic activity of silver nanoparticles: The compound facilitates the synthesis of mesoionic N-heterocyclic carbene-tethered silver nanoparticles, which exhibit enhanced stability and significant catalytic activity, crucial for chemical transformations and pharmaceutical synthesis (Nazemi et al., 2023).
  • Improving colloidal stability: tert-Butylamine is used to improve the colloidal stability of temperature-sensitive poly(N-isopropylacrylamide) solutions, which are vital in biomedical applications such as drug delivery systems and tissue engineering scaffolds (Labuta et al., 2018).
  • Phosphate solubilisation: Research also includes its use in novel phosphate-solubilising bacteria isolated from sewage sludge, contributing to enhanced phosphate availability in environmental management and agriculture (Mo et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.692 - 0.694
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butylamine
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
-36.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-38 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)