Přeskočit na
8.02407
Quinoline
for synthesis
Synonyma:
Quinoline, 1-Azanaphthalene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
688,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 490,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 980,00 Kč
49 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
111 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C9H7N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.16
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-051-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
688,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
11 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
270 mg/kg LD50, oral (Rat), 590 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-7 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
237-238 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
transition temp
flash point 107 °C
solubility
6 g/L
density
1.09 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Application of quinoline derivatives in third-generation photovoltaics: This article reviews the latest developments in quinoline derivatives, highlighting their implementation in third-generation photovoltaics, showcasing advancements in the field (Lewinska et al., 2021).
  • Recent advances in the synthesis of biologically and pharmaceutically active quinoline and its analogues: A comprehensive review on the synthesis methods of quinoline, discussing their biological and pharmaceutical applications, focusing on innovative synthetic routes (Weyesa et al., 2020).
  • Recent advances in chemistry and therapeutic potential of functionalized quinoline motifs: This review explores the medicinal potential of quinoline and its functionalized derivatives, emphasizing their utility in drug development (Ajani et al., 2022).
  • Comprehensive review on current developments of quinoline-based anticancer agents: This review article covers the role of quinoline compounds in anticancer drug development, highlighting recent progress and new drugs based on the quinoline scaffold (Jain et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.092 - 1.094
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinoline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
91-22-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)