Přeskočit na
8.02448
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
Synonyma:
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride, Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, N,N-Dimethyl-N-2-chloroethylammonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
668,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 400,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 640,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CH2(CH3)2N · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.04
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-970-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
668,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
220 °C
potency
238 mg/kg LD50, oral (Rat), 290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
205-208 °C
solubility
2000 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H](C)C
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)