Přeskočit na
8.02801
ε-Caprolactone
for synthesis
Synonyma:
ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 140,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-938-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
1 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.013 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
204 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), 5990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 % (v/v)
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-1.5 °C
transition temp
flash point 127 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Redox Control of Group 4 Metal Ring-Opening Polymerization Activity toward l-Lactide and ε-Caprolactone: Discusses the impact of redox conditions on the efficiency of ring-opening polymerization of ε-caprolactone, important for synthesizing biodegradable plastics (X Wang, JL Brosmer, 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ε-Caprolactone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)