Přeskočit na
8.08913
Zirconium(IV) chloride
anhydrous, for synthesis
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
Zirconium(IV) chloride, Zirconium tetrachloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 380,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 160,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ZrCl4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
233.04
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-058-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
1 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.3 hPa ( 190 °C)
form
crystals
potency
1688 mg/kg LD50, oral (Rat)
sustainability
Sustainability features
pH
<1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
437 °C
density
2.80 g/cm3 at 15 °C
bulk density
1200 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zr](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
General description
Zirconium(IV) chloride is a Lewis acid catalyst, widely used in organic synthesis for the preparation of useful key intermediates. Since it is a stable and environmentally friendly catalyst used in various chemical reactions such as carbon-carbon bond formation reactions, reduction reactions, protection, and deprotection reactions.
Application
Zirconium(IV) chloride can be used as a catalyst to synthesize:
  • β-amino alcohols by ring-opening of epoxides with aromatic amines.
  • β-amino analogs via conjugate addition of aliphatic amines to α,β-unsaturated ester, nitriles, and ketones.
  • 1,3,4-oxadiazole derivatives by cyclodehydration of 1,2-diacylhydrazines.
  • 3,4-Dihydropyrimidinone derivatives via Biginelli condensation reaction of aromatic aldehyde, β-ketoester, and urea.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Hafnium (Hf): ≤ 40 ppm
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirconium(IV) chloride
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Kódy nebezpečí
supp_hazards
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?