Přeskočit na
8.20024
Ethylamine
(70% aqueous solution) for synthesis
Synonyma:
Aminoethane, Monoethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
930,00 Kč
2.5 L
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 600,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
Form:
liquid
930,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
460 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
375 °C
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat), 265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
transition temp
flash point -26 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Exploring the Biomedical Potential of Terpenoid Alkaloids: Discusses the synthesis of terpenoid alkaloids, including the introduction of ethylamine, highlighting their structures and biomedical applications (X Wang, J Xin, L Sun, Y Sun, Y Xu, F Zhao, C Niu, S Liu - Molecules, 2024). Link.
Analysis Note
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.812
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°C)
-26 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)