Přeskočit na
8.20290
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
for synthesis
Synonyma:
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 220,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CON(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.57
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
220-224-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
liquid
2 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
liquid
bp
98-100 °C/15 hPa
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChI key
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.180 - 1.186
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°C)
> 110 °C - closed cup
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
>230.0 °F - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)