Přeskočit na
8.55158
NovaPEG Rink Amide resin HYR
Novabiochem®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
UNSPSC Code:
12352111
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
NovaPEG, Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
An excellent support for the synthesis of peptide amides by Fmoc SPPS. The support has excellent swelling properties in a wide range of solvents, including water, MeCN, MeOH, DCM, DMF, THF, and toluene. In comparative studies this resin was found to give better results than polystyrene-based supports in the synthesis of hydrophobic peptides. The high hydrophilicity was also found to benefit on-resin immunoassays with one-bead-one-peptide libraries [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)