Collagen IVA1 should be the most abundant isoform in this preparation, however no analysis has been performed.
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 μg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 13 700,00 Kč |
O této položce
Název produktu
Human Collagen Type IV, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
form
liquid, solution
mol wt
300 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<5% Human collagen types I-III, V, VI, and non-collagen proteins
input
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Laminin
, Peptide Source: Nidogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, Bioreagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human placenta |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration - |
| assay 95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE) | assay 90% (Human collagen type III, SDS-PAGE) | assay >90% (collagen type I, SDS-PAGE) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 300 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
Hola! Do you know which isoform of Collagen IVA is the predominant in this preparation? Thank you!