material
316 stainless steel cannula (ASTM®), polycarbonate syringe (fluid contact layer), polyester body (platinum-cured), silicone septum (platinum-cured), silicone syringe (platinum-cured silicone, medical fluid contact layer), silicone tubing
agency
according to ISO 11137 (sterilization), according to ISO 146441, meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
sterility
sterile; β-irradiated
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable
parameter
-80-134 °C temp. range (-112-273 °F) (
20ml : -80 to 121 °C (-112 to 250 °F)), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi)
impurities
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
fitting
female Luer-Lok® outlet, male Luer-Lok® outlet tubing
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
storage temp.
room temp
General description
Application
Packaging
E5SU461-90020 (5x20 ml syringes, 4 units per box)
Preparation Note
Aqueous extraction contains < 2.15 EU per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.
Other Notes
- Septum: Platinum-cured silicone
- Body: Polyester
- Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
- Fluid contact layer (syringe): Polycarbonate, platinum-cured silicone,medical silicone fluid
- Tubing: Silicone
- Outlet Tubing: Female and male Luer-Lok®
Legal Information
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc