Merck
EC71
NovaSeptum® GO Conical Tube Sampling Unit
sterile; γ-irradiated
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41104105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula, polyester body, polypropylene tube (Fluid contact layer), polystyrene device, silicone septum (Platinum-cured), silicone tube (Fluid contact layer: platinum-cured silicone), silicone tube (medical silicone fluid), silicone tubing
agency
according to ISO (sterilization), meets ISO 14644-1, meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable: no
parameter
0.50 bar max. pressure (7.25 psi), 2-60 °C temp. range (36-140 °F)
fitting
female Luer-Lok® outlet fitting, male Luer-Lok® outlet fitting
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
storage temp.
room temp
General description
The NovaSeptum® GO conical tube sampling unit is intended for applications where high purity, such as low endotoxin levels, is required. The conical tube has a fluid contact layer made of polystyrene making it ideal for endotoxin testing. This sampling unit is available with a 2 mm needle and must be used with a NovaSeptum®GO holder.
This is a single sampling device.
Application
  • Single Sampling
  • Sterile Sampling
Features and Benefits
  • Fluid contact layer made of polystyrene, ideal for endotoxin testing
  • Small size, no need to aliquot
Packaging
EC71-80015: 40 units per box
Other Notes
  • Septum: Platinum-cured silicone
  • Body: Polyester
  • Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
  • Fluid contact layer (tube): Polystyrene, platinum-cured silicone, medical silicone fluid
  • Tubing: Silicone
  • Outlet Tubing: Female and male Luer-Lok®
Assembled under ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility certified to ISO 14644-1 standards.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc