Přeskočit na
FR123711081
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-070/60 Mag COOH PS 10%, Magnetic carboxylated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonyma:
Magnetic Beads, Magnetic Particles
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
13102026
Quality Segment
material
high-density polyethylene packaging (bottle), polystyrene beads
form
suspension
composition
Iron Content, 55.0-65.0%
manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml-10L
concentration
10% solids
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
color
brown
matrix
polymeric polystyrene/divinylbenzene
bead diameter
0.70-1.30 μm
capacity
50-250 μeq/g surface charge density
functional group
carboxylic acid (COOH)
storage temp.
2-8°C
General description
Estapor® microspheres have been the microsphere of choice for many CLIA and bio-separation based diagnostic manufacturers. Used globally in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both manual and automated platforms, are highly characterized, customizable and designed with key features to ideally meet the needs of IVD manufacturers.
Application
Main applications of the magnetic microspheres include ChemiLuminsecence Immunoassay (CLIA), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Nucleic acid extraction and purification, cell sorting.
Features and Benefits
Key advantages include: High magnetic susceptibilityLow non-specific bindingGood colloidal stabilityFast magnetic response time and dispersion
Legal Information
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estapor® Magnetic Microspheres
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
68955-19-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)