Přeskočit na
FR139572001
Estapor® Magnetic Microspheres
EM2-100/40 Mag NH2 PS 10%, Encapsulated Magnetic aminated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonyma:
Magnetic Beads, Magnetic Particles
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
13102026
Produkt FR139572001 se v současnosti ve vaší zemi neprodává. Obraťte se na technický servis
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
high-density polyethylene packaging (bottle), polystyrene beads
composition
Iron Content, 36.0-50.0%
manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml - 10L
concentration
10% solids
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
color
brown
matrix
polymeric polystyrene/divinylbenzene
bead diameter
0.80-1.80 μm
capacity
10-100 μeq/g surface charge density
functional group
amine (NH2)
storage temp.
2-8°C
General description
Estapor® Magnetic Microspheres have been the microsphere of choice for many CLIA and bio-separation based diagnostic manufacturers. Used globally in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both manual and automated platforms, are highly characterized, customizable and designed with key features to ideally meet the needs of IVD manufacturers.
Application
Main applications of the magnetic microspheres include ChemiLuminsecence Immunoassay (CLIA), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Nucleic acid extraction and purification, cell sorting.
Features and Benefits
Key advantages include: • High magnetic susceptibility • Low non-specific binding • Good colloidal stability • Fast magnetic response time and dispersion
Legal Information
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estapor® Magnetic Microspheres
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
68955-19-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)