Přeskočit na
MPSTD2
mPAGE® Western Protein Standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Očekávané datum odeslání20. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
3 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105337
3 100,00 Kč
Očekávané datum odeslání20. října 2026podrobné informace
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
General description
mPAGE Western Protein Standard consists of seven recombinant proteins at 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa and 120 kDa with an IgG binding site that binds to most antibodies. This enables visualization of both the protein marker and sample proteins on the same western blot without additional reagents.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
Load 2.5 to 10 μL per well. For best results, the loading volume of the marker should be optimized based upon the sensitivity of the detection method. This marker binds to the constant region of IgG, so protein A or protein G fluorephore conjugates cannot be used for detection.
Do not boil.
Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MPSTD4MPSTD3MWTC
description
-
description
-
description
-
description
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)