Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Quality Segment
material
TPE seal, polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
manufacturer/tradename
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 4-8 L/min-m2 flow rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
4.2 cm (1.67 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
filtration area
1.14 m2
size
229 mL , Volume (feed), 88 mL , Volume (permeate)
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
(30 kDa)
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- Robust, void-free membrane provides optimum productretention and performance consistency
- Unique feed screen design enables high mass transfer, flux for higher finalconcentration
- Fast, reliable scale up/down from lab to production scale
- Automated manufacturing delivers unbeatable performance consistency andreliability
- Easy to install and clean
- Extreme temperature and chemical compatibility
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..