Přeskočit na
WBLUR
Immobilon® Crescendo Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Očekávané datum odeslání21. září 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
3 560,00 Kč
500 mL
Očekávané datum odeslání21. září 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
9 460,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
3 560,00 Kč
Očekávané datum odeslání21. září 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Immobilon Crescendo Western HRP substrate, 100 mL, Western blotting, dot/slot blotting
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Segment
packaging
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Luminata
technique(s)
immunodetection: suitable, western blot: suitable
membrane area
1000 cm2 , membrane coverage
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
General description
Premixed, ready to use chemiluminescent HRP detection reagent
Application
For use on immunoblots.
Western blotting, dot/slot blotting
Packaging
1 bottle for 1000 cm2
Preparation Note
Stable for 1 year at 4°C from date of shipment. Contains hydrogen peroxide. Use in well ventilated area.
Analysis Note
The reagent has been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays.
Legal Information
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
WBLUCWBLUR0020WBULS0500
description
Western blotting, dot/slot blotting
description
Western blotting, dot/slot blotting
description
Western blotting, dot/slot blotting
description
Western blotting, HRP
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
membrane area
1000 cm2 , membrane coverage
membrane area
1000 cm2 , membrane coverage
membrane area
200 cm2 , membrane coverage
membrane area
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-92-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Boston
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Immobilon Crescendo ECL reagent
    Everyone in our lab likes this Immobilon Crescendo ECL reagent. Signal is not too strong or too weak. just right. It's a lab staple for us. Occasionally we order the stronger version of it: FEMTO, if signal is not strong enough.
    Helpful?