Přeskočit na
03322
Tartrazine
analytical standard
Synonyma:
Acid Yellow 23
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H9N4Na3O9S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
534.36
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
E Number:
E102
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-699-5
MDL number:
Colour Index Number:
19140
Beilstein/REAXYS Number:
69850
1 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N4O9S2.3Na/c21-15-13(18-17-9-1-5-11(6-2-9)30(24,25)26)14(16(22)23)19-20(15)10-3-7-12(8-4-10)31(27,28)29;;;/h1-8,13H,(H,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
General description
Tartrazine is a synthetic azo dye, commonly found in drugs, food products and cosmetics. It can be synthesized by the reaction of sulfanilic acid with 3-carboxy-l-(4-sulfophenyl)-5-pyrazolone.
Application
Tartrazine may be used as reference standard for the determination of tartrazine in commercial soft drinks using thin layer chromatography and ion-pair high performance liquid chromatography.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
96960T0388HT3024
Tartrazine analytical standard
Supelco
03322
Tartrazine
Tartrazine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
96960
Tartrazine
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
Dye content ≥85 %
description
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
Expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tartrazine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?