Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 620,00 Kč |
O této položce
2 620,00 Kč
Název produktu
N-Ethyldiisopropylamine solution, suitable for peptide synthesis, ~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
form
liquid
Quality Segment
concentration
~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
impurities
≤0.2% water (KFT)
refractive index
n20/D 1.454
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for peptide synthesis, ~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone | description ReagentPlus®, ≥99% | description purified by redistillation, ZerO2®, 99.5% | description ≥98.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.454 | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 |
| concentration ~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone | concentration - | concentration - | concentration - |
| functional group amine | functional group - | functional group amine | functional group amine |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
872-50-4
872-50-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?