Přeskočit na
03677
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyma:
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 270,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 300,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
372.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
3 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.145, λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dehydrate can be used to study molecular biology, biochemicals, solutions and reagents, biological buffers, DNA and RNA purification, inorganic salts, essential chemicals and chelators. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dehydrate has been used in a study to advance monitoring of illegal thyreostatic drugs in livestock. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dehydrate has also been used in a study for the determination of 232Th in seawater by ICP-MS after preconcentration and separation using a chelating resin.
Other Notes
Running-buffer component for non-denaturing or urea-containing denaturing polyacrylamide gels in nucleic acid electrophoresis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
79884ED2SSE4884
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (KT)
description
reagent grade, 98.5-101.5% (titration)
description
ACS reagent, 99.0-101.0%
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-101.0% (KT)
assay
98.5-101.5% (titration)
assay
99.0-101.0%
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
4.0-6.0 (25 °C, 5%)
impurities
proteases, none detected, phosphatases, none detected, DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, RNases, none detected
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N), ≤0.005% Insoluble matter
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Cílové orgány
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review