Přeskočit na
79884
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (KT)
Synonyma:
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
372.24
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
2 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (KT)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.145, λ: 280 nm Amax: ≤0.025
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Other Notes
Discover LiChropur™ reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
ED2SSE4884E1644
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (KT)
description
reagent grade, 98.5-101.5% (titration)
description
ACS reagent, 99.0-101.0%
description
98.5-101.5%, BioUltra
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99.0-101.0% (KT)
assay
98.5-101.5% (titration)
assay
99.0-101.0%
assay
98.5-101.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
form
crystals
form
powder
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Cílové orgány
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)