Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 993,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 540,00 Kč |
O této položce
993,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Quality Segment
assay
≥97.0% (KT)
form
powder
functional group
amine
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (KT) | description BioUltra, ≥99.0% (KT) | description BioUltra, ≥99.0% (KT) | description 98% |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥97.0% (KT) | assay ≥99.0% (KT) | assay ≥99.0% (KT) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?