Přeskočit na
07304
D-(+)-Melezitose monohydrate
analytical standard
Synonyma:
O-α-D-Glucopyranosyl-(1→3)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H32O16 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
522.45
EC Number:
209-894-9
UNSPSC Code:
41106212
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
99539
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 88.0±2.0°, c = 4 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
1.8-5.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
InChI key
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Melezitose monohydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)