Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 370,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 680,00 Kč |
O této položce
1 370,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Quality Segment
assay
≥90.0% (CHN)
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Si
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 2′-Pentadecylnaphth[3,4-d]oxazole-1-sulfonic acid
- 4-Amino-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesufonic acid
- 4-(Palmitoylamino)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
- 4-(Palmitoylamino)-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesulfonic acid
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description for spectrophotometric det. of Si, ≥90.0% (CHN) | description 98% | description 97% | description 97% |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 290 °C (dec.) (lit.) | mp 305 °C (dec.) (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) | mp 176-179 °C (lit.) |
| assay ≥90.0% (CHN) | assay 98% | assay 97% | assay 97% |
| quality for spectrophotometric det. of Si | quality - | quality - | quality - |
| form powder | form - | form powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?