Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 040,00 Kč |
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 260,00 Kč |
2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 930,00 Kč |
30 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 910,00 Kč |
210 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 42 300,00 Kč |
O této položce
1 040,00 Kč
Název produktu
Phenol, ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric)
form
solid, viscous liquid
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
impurities
≤0.0003% heavy metals (as Pb), ≤0.03% non-volatile matter, 8-11% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤1 mg/kg
suitability
corresponds for identity
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
- As a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
- Preparation of phenol-sulfuric acid reagent for colorimetric determination of total sugar content.
Packaging
Other Notes
The article number 16018-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 16018-1L which is physically identical with the same exact specifications.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96.0% (calc. on dry substance, T) | description ACS reagent, ≥99.0% | description BioXtra, ≥99.5% (GC) | description natural, 97%, FG |
| assay ≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric) | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid, viscous liquid | form - | form - | form - |
| density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Cílové orgány
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
174.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
79 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?