Přeskočit na
22642
Quinine hemisulfate salt monohydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonyma:
Chinini sulfas
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 120,00 Kč
6 658,40 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H24N2O2 · 0.5H2O4S · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
391.47
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113937
6 658,40 Kč
Ceníková cena8 120,00 KčUložit 18 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
Application
Quinine hemisulfate salt monohydrate has been used as a tastant for testing the saccharin and quinine consumption in wild-type or knock-in mice. It has been used for studying the toxicity of heme (FP)-complexes.
Biochem/physiol Actions
Quinine hemisulfate is an alkaloid originally isolated from the Cinchona family of South American trees. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel and posssess antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and hypoglycemic properties.
Potassium channel blocker. Antimalarial
Potassium channel blocker. Antimalarial, anticholinergic, antihypertensive, and hypoglycemic agent; alkaloid originally isolated from the Cinchona family of South American trees. Inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. Used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Q1250226401597005
Quinine sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1597005
Quinine sulfate
description
tested according to Ph. Eur.
description
synthetic, ≥90% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, BioReagent, 99.0-101.0%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
USP
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)