Přeskočit na
33233
Hexamethylenetetramine
≥99.5% (calc. to the dried substance), solid, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonyma:
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 180,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 680,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 330,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-905-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2018
Assay:
≥99.5% (calc. to the dried substance)
Form:
solid
1 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hexamethylenetetramine, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
form
solid
autoignition temp.
770 °F
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.01% ammonium (NH4)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
pH
8.5-9.5 (20 °C, 10%)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexamethylenetetramine is a hexamine. It participates in Duff reaction for the synthesis of o-hydroxybenzaldehyde derivatives.
Application
Hexamethylenetetramine may be used as reagent in the synthesis of 3 and 5-aldehydo salicylic acid, and 2-hydroxy naphthaldehyde, via reaction with salicylic acid and β-naphthol respectively, followed by the treatment with HCl (hydrolysis). It may be used for the synthesis of phenolic aldehydes. It may be used as formylating reagent for the synthesis of various aldehydes.
It has been used for the preparation of ceria nanoparticles, via precipitation method.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3981601409003Y0000754
Methenamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1409003
Methenamine
Methenamine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000754
Methenamine
description
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%
assay
-
assay
-
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
-
autoignition temp.
770 °F
autoignition temp.
770 °F
autoignition temp.
770 °F
autoignition temp.
770 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenetetramine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
100-97-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)