Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 100,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 970,00 Kč |
2.5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 940,00 Kč |
5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 820,00 Kč |
O této položce
1 100,00 Kč
Název produktu
Urea, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
form
solid
impurities
alkalic reac. substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.05% ammonium (NH4), ≤0.1% biuret
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 105°C, 1 h
mp
132-135 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤2 mg/kg
suitability
in accordance for appearance of solution, in accordance for identity
functional group
amine
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% | description meets USP testing specifications | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description free-flowing, Redi-Dri™, Bioreagent, ≥98% |
| assay ≥99%, 99-101% (calc. on dry substance) | assay 98.0-102.0% | assay - | assay ≥98% |
| solubility H2O: soluble 480 g/L at 20 °C | solubility H2O: soluble 480 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form - | form - |
| mp 132-135 °C | mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?