Přeskočit na
335630
Alcian Blue, pyridine variant
Dye content ≥85 %
Synonyma:
Alcian Blue-tetrakis(methylpyridinium) chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C56H40Cl4CuN12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1086.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
10 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder or crystals
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
water: 1 mg/mL
λmax
616 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].C(c1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(C[n+]9ccccc9)ccc48)c%10ccc(C[n+]%11ccccc%11)cc7%10)c%12ccc(C[n+]%13ccccc%13)cc%12c6n3)c2c1)[n+]%14ccccc%14
InChI
1S/C56H40N12.4ClH.Cu/c1-5-21-65(22-6-1)33-37-13-17-41-45(29-37)53-57-49(41)62-54-47-31-39(35-67-25-9-3-10-26-67)15-19-43(47)51(59-54)64-56-48-32-40(36-68-27-11-4-12-28-68)16-20-44(48)52(60-56)63-55-46-30-38(34-66-23-7-2-8-24-66)14-18-42(46)50(58-55)61-53;
InChI key
IUWNRSWNBONHNN-UHFFFAOYSA-J
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
05500A3157A5268
description
Dye content ≥85 %
description
-
description
powder or crystals, certified by the BSC
description
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ≥85%
composition
-
composition
Dye content, ≥50%
composition
Dye content, 45-65%
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)