Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 000,00 Kč |
O této položce
2 000,00 Kč
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
analyte chemical class(es)
peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
color
slightly yellow
mp
168-172 °C (lit.), 171-175 °C
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ≥99% | description 99% |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 200 |
| mp 171-175 °C, 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) |
| form powder | form - | form powder | form powder, powder and chunks |
| cation traces Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| technique(s) MALDI-MS: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Ferulic acid
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?