Přeskočit na
48915-U
ProClin™ 300
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3 %, pkg of 2.0 L
Synonyma:
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
39 700,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352201
39 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
ProClin™
form
liquid
shelf life
3 yr (from Date of Manufacture)
contains
Alkyl Carboxylate
composition
CMIT/MIT, 3%
packaging
pkg of 2.0 L
parameter
<45 °C operating temperature
color
colorless to light yellow
matrix
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
pH
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp
-40 °C
solubility
water: soluble
density
1.03 g/cm3
Application
ProClin™ preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin™ toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin™ highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Legal Information
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ProClin™ 300
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
244.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
118 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
55965-84-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Would adding an antibody containing Proclin 300 to cell cultures pose a risk of toxicity to the cells?
    1 answer
    1. There isn't any data regarding the minimum concentration of Proclin 300 for use in cell culture. The active ingredients only represent between 3.0 to 3.6% of the total volume of the ProClin 300 as packaged in the bottle. For final use, the active ingredients represent between 7.5 ppm to 15 ppm, which is a combination of the CMIT and MIT active ingredients. A dilution of 0.025% to 0.05% is recommended for biocidal effectiveness. Given the recommendation above, the usage of 5% is very high.
      Helpful?
  2. What is the matrix of the ProClin 300?
    1 answer
    1. ProClin 300 is a viscous solution containing 93-95 % Modified glycol and 2-3 % Alkyl carboxylate.
      Helpful?
  3. What are the active ingredients in ProClin 300?
    1 answer
    1. ProClin 300 contains two active ingredients: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT, CAS RN 26172-55-4) and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MIT, CAS RN 2682-20-4).
      Helpful?
  4. When would I choose to use ProClin 300?
    1 answer
    1. ProClin 300 is best used with production runs of standards, controls, and large volume buffers and solutions.  The product is quite viscous and difficult to work with when trying to measure small volumes.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the density of ProClin 300?
    1 answer
    1. The density of ProClin 300 is reported as 8.59 pounds per gallon. The specific gravity at 22°C is reported as 1.03 g/mL.
      Helpful?
  7. What is the concentration of active ingredients in ProClin 300?
    1 answer
    1. ProClin 300 contains a total of 3% active ingredient.